Key Documents
731919
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3Cl2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.99
Beilstein:
124417
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Numero indice EU:
664-402-3
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
118-123 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)