Documenti fondamentali
731900
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6BrF3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
163-168 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H6BrF3N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(16-15-8)10(12,13)14/h1-5H,(H,15,16)
IJXYMIRDVATCHK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)