731536
3-Oxetanone
Sinonimo/i:
1,3-Epoxy-2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Disponibilità
not available in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
Densità
1.124 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1COC1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-5-2-3/h1-2H2
ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Various oxetane-containing lead compounds with improved solubility, reduced lipophilicity and amphiphilicity.
- (Hydroxymethyl)oxazoles and (hydroxymethyl)thiazoles via single-step microwave mediated reaction with primary amides and thioamides, respectively.
- Oxetane containing spirocycles through thermal 1,3-dipolar cycloaddition reaction with α-amino acids or secondary α-amino acid esters.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
79.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.1 °C - closed cup