Documenti fondamentali
730718
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Propanoic anhydride-1,1′-13C2
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH213CO)2O
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Densità
1.030 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC[13C](=O)O[13C](=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
WYVAMUWZEOHJOQ-MPOCSFTDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)