Documenti
729906
Sigma-Aldrich
Diphenylamine-13C12
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(13C6H5)2NH
Peso molecolare:
181.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
N([13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
DMBHHRLKUKUOEG-WCGVKTIYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3