Documenti
729566
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-4,6,8,10,12,14,16,18-13C8
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)3CH2CO2Na
Peso molecolare:
312.38
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1