Documenti fondamentali
729000
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
1-Methylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cn1nccc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-4H,1H3
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
151.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)