Documenti
728470
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5F3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.13
Beilstein:
2728778
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3