Documenti fondamentali
728322
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-5,12-dione dihydrate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
5,12-Dioxocyclam
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N4O2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Beilstein:
7639409
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Stringa SMILE
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)