Documenti
727903
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium (S)-2-aminopropionate
≥96% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Beilstein:
9956028
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.05% halogenides (chloride, bromide, iodide)
≤10% water
Stringa SMILE
C[C@H](N)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H7NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2H,4H2,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
NJYVKYFXBDKITN-WNQIDUERSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3