Documenti fondamentali
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.62
Beilstein:
4230571
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Stringa SMILE
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)