Documenti
323918
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3F
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
168-169 °C (lit.)
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup