Documenti fondamentali
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinonimo/i:
4-Fluoro-D-mandelic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
8H7FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
592.42
Beilstein:
2692850
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Stato
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)