Documenti fondamentali
726540
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-Aminotetraline
About This Item
Formula condensata:
(C10H11)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Beilstein:
2360279
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.565
P. ebollizione
250 °C
Densità
1.010 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.