Documenti fondamentali
725854
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
≥95.0%
Sinonimo/i:
Ethyl 5-(trifluoromethyl)picolinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Stato
lumps
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)7-4-3-6(5-13-7)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
KCMOTZFSBYHKCI-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)