Vai a
06367
Sodium β-hydroxypyruvate hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Sinonimo/i:
β-Hydroxypyruvic acid sodium salt, 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 177.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3NaO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 177.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5280P8574P4562
Sodium pyruvate powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
P5280
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
P8574
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
P4562
Sodium pyruvate
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
clinical testing
application(s)
metabolomics
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
~1 mol water
impurities
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)