Documenti fondamentali
725838
Sigma-Aldrich
(±)-1,1,1-Trifluoro-2-butanamine hydrochloride
≥96%
Sinonimo/i:
1-(Trifluoromethyl)propylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8F3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.57
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96%
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
Stato
lumps
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
Cl.CCC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H8F3N.ClH/c1-2-3(8)4(5,6)7;/h3H,2,8H2,1H3;1H
BPUMYAARUOVRFP-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)