Documenti
723428
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile-15N
99 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Cl3CC15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
83-84 °C (lit.)
Densità
1.450 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C#[15N]
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6/i6+1
DRUIESSIVFYOMK-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C