Documenti fondamentali
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-N-methylethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-2-(Boc-methylamino)ethylamine, tert-Butyl N-[2-(Boc-amino)ethyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
114-119 °C
Gruppo funzionale
amine
carbamate
Stringa SMILE
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)