Documenti fondamentali
722839
Sigma-Aldrich
m-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
3-(3-Hydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid
Scegli un formato
1 MG
CHF 856.00
CHF 856.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 856.00
About This Item
Formula condensata:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 856.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)