Documenti fondamentali
722707
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)furan hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
3-Furylmethanamine hydrochloride, 3-Furylmethylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
103-106 °C
Stringa SMILE
NCC1=COC=C1.Cl
InChI
1S/C5H7NO.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h1-2,4H,3,6H2;1H
PINLLYKDLREDNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)