Documenti fondamentali
722480
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylphenol
95%
Scegli un formato
10 G
CHF 207.00
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 207.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)