Documenti fondamentali
722235
Sigma-Aldrich
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl) acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
107-112 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)