Documenti fondamentali
722014
Sigma-Aldrich
6-Methoxyindole-2-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
NSC 27988
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
198-203 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
XNBGANWAZJWOHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for demethylation reactions using ionic liquids under microwave irradiation
  • Reactant for preparation of pyrazinoindoledione via Ugi reaction and microwave-assisted cyclization
  • Reactant for preparation of isoquinolinecarboxamides and their derivatives as opioid receptor antagonists
  • Synthetic intermediate for preparation of indole fatty alcohol derivatives
  • Reactant for preparation of acylaminoalkylindoles as MT2-selective melatonin antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)