Documenti fondamentali
721840
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
3,5-Dibromoisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Br2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
218-223 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
LRKLXFGPVUZEDK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)