Documenti fondamentali
720852
Sigma-Aldrich
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 117.00
CHF 117.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 117.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BFO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
199-204 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)