Documenti
720399
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
Colore
clear brown to dark brown-red
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C