Documenti fondamentali
720267
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl213C6H4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
crystals
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
42-43 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
HFZWRUODUSTPEG-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)