Documenti fondamentali
Z529540
Coors porcelain pestle
for Z529516
Scegli un formato
1 EA
CHF 172.00
CHF 172.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 172.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 172.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66332
Lungh. pestello
280 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Applicazioni
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)