Documenti fondamentali
720046
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
97%
Sinonimo/i:
2-(Diphenylphosphanyl)benzaldoxime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
173-178 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)