Documenti fondamentali
719986
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)bis(trimethylsilylmethyl)palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H34PdSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.03
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Punto di fusione
52-62 °C
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CC=CCCC=C1.C[Si](C)(C)C[Pd]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12.2C4H11Si.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-5(2,3)4;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2,2-4H3;/b2-1-,8-7-;;;
OOUJKOJUEUVIOB-PHFPKPIQSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8