Documenti fondamentali
719749
Sigma-Aldrich
2, 2′-Thiodiethanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
S(13CH213CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
P. ebollizione
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)