71916
Sodium 2-propanethiolate
technical, ≥90.0% (RT)
Sinonimo/i:
2-Propanethiol sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHSNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
3618618
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (RT)
Stato
powder
Stringa SMILE
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Biphenyl and bimesityl tetrasulfonic acid–new linker molecules for coordination polymers: This study discusses the use of Sodium 2-propanethiolate in the synthesis of new coordination polymers. The article details the process and the resulting chemical structures, providing insights into the potential applications of these materials in various fields (F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015).
Altre note
Intermediate for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. Synthesis of polymercapto-arenes from polyhalides via poly(isopropyl thio ethers)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)