718947
Potassium (iodomethyl)trifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2BF3IK
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
245-258 °C (dec.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
[K+].C[B-](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11BI.K/c1-5(2,3)4-6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
YPGDEVDDTXBNRH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.