Documenti fondamentali
718734
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7F3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
102-106 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)