Documenti fondamentali
718602
Sigma-Aldrich
[(E)-4-(2-Cyano-2-ethoxycarbonylvinyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
(E)-Ethyl 2-cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]acrylate, 2-Cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22BNO4
Peso molecolare:
327.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
104-108 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)