Documenti fondamentali
718432
Sigma-Aldrich
Dichlofenthion-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D3H10Cl2O3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)