Documenti fondamentali
717991
Sigma-Aldrich
Lithium thioethoxide
80%
Sinonimo/i:
Lithium ethanethiolate, Lithium ethyl sulfide, Lithium ethyl thiolate, Lithium ethylmercaptide
Scegli un formato
5 G
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 234.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5LiS
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
80%
Stato
solid
Punto di fusione
316-333 °C
Stringa SMILE
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
  • Triply thiolate-bridged diiron complexes
  • (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethanethiol 97%
Sigma-Aldrich
E3708
Ethanethiol