Documenti fondamentali
717800
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
239-243 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)