Documenti fondamentali
521086
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-ethynylbenzene
95%
Scegli un formato
5 G
CHF 84.90
CHF 84.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 84.90
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C6H4C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 84.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C12H14/c1-3-5-6-12-9-7-11(4-2)8-10-12/h2,7-10H,3,5-6H2,1H3
ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nadezhda Romanchikova et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 765-772 (2013-11-20)
A novel matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) inhibitor JaZ-30, which belongs to the class of C(2)-monosubstituted aziridine - aryl-1,2,3-triazole conjugates, was developed. MTT and crystal violet assays were used to determine cytotoxicity- IC(50) values of compound JaZ-30 on melanoma cell line B16
Synthesis and characterization of the multi-photon absorption and excited-state properties of a neat liquid 4-propyl 4'-butyl diphenyl acetylene
Khoo LC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(40), 7525-7525 (2009)
Regioselective One-Pot Synthesis of Isocoumarins and Phthalides from 2-Iodobenzoic Acids and Alkynes by Temperature Control.
Kumar MR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(16), 3221-3230 (2013)