Documenti
717614
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(tributylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H58S2Sn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Densità
1.217 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H4S2.6C4H9.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;6*1-3-4-2;;/h1-4H;6*1,3-4H2,2H3;;
HCHJCBXNKUSQOT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup