Documenti
717460
Sigma-Aldrich
Chloro[tri(o-tolyl)phosphine]gold(I)
95%
Sinonimo/i:
[Tri(2-methylphenyl)phosphine]gold(I) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21AuClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P.Au.ClH/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;;/h4-15H,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
VECXLHSTZNCQLD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Alkylation of silyl enol ethers with orthoalkynylbenzoic acid esters
  • Cycloisomerization
  • Cyclization of 1,6-enynes
  • Tandem [3,3]-sigmatropic rearrangement-cycloisomerization cascade
  • Cycloaddition of enyne derivatives with aryl alkynes or alkenes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3