Documenti
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
97%
Sinonimo/i:
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
1.153 g/mL at 25 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup