716871
Gold nanorods
amine terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Concentrazione
≥1800.00 μg/mL
diam. × lung.
10 nm × 41 nm ± 10%
Impurezze
<0.0001% CTAB
Diametro
10 nm
pH
6-8
Densità
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.