715557
1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
142-146 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]nnc3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-5-6-9-10(7-8)15-16-14-9/h5-7H,1-4H3,(H,14,15,16)
QUYDCPHDUNQFKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3