Key Documents
715174
Sigma-Aldrich
Copper(I) 3-methylsalicylate
Sinonimo/i:
CuMeSal, [2-(Hydroxy-κO)-3-methylbenzoato-κO]copper
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7CuO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
290-292 °C
Stringa SMILE
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Carbon-carbon bond formation
  • Oxidative arylthiation
  • Reductive cross-coupling
  • Oxidation reactions
  • Reductive amination
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3