Documenti
714933
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.566
Densità
1.274 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)cc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
TZHJVLGDHRXGDX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup