714747
Biphenyl-3,4′,5-tricarboxylic acid
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H10O6/c16-13(17)9-3-1-8(2-4-9)10-5-11(14(18)19)7-12(6-10)15(20)21/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
LQEZHWGJSWHXPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.