714739
5-Cyano-1,3-benzenedicarboxylic acid
≥95%
Sinonimo/i:
5-Cyanoisophthalic acid, H2CyIPT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
248-252 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#N
InChI
1S/C9H5NO4/c10-4-5-1-6(8(11)12)3-7(2-5)9(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
YKADUTAIRWMMFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.