Documenti fondamentali
713015
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13F6N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Stato
solid
Impurezze
≤2.0% water
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)